Learn More
Fisherbrand™ Upright ULT Freezer Drawer Racks
Fisherbrand inventory control racks are ideal for all cold storage application. They fit all standard types of upright ULT freezers.
Brand:  Fisherbrand™ UFD-352
 View more versions of this product
Product Code. 15749549
  • € 180.00 / Each
Estimated Shipment: 25-07-2025
to see stock.
Explore more special offers
Add to basket
Beschreibung
Beschreibung
  • Holds standard cryoboxes
  • Drawers offer easy-access to the boxes
  • Made of high quality stainless steel
Spezifikation
Spezifikation
Drawer Rack
Stainless Steel
Upright ULT Freezer
15 (2in.) boxes
Standard 2 in. Cryoboxes
419 x 300 x 140mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Upright ULT Freezer Drawer Racks > Holds: 15 (2in.) boxes
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt