Learn More
Deutsch Neumann™ PVC Tubing
Provides outstanding resistance to a wide variety of chemicals, as well as oil and benzene. Deutsch Neumann PVC Tubing is strong but lightweight and suitable for general laboratory use.
Brand: Deutsch Neumann™ 3511016
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Transparent color
- Heat resistant to 60°C
- Available with wide reinforcing net
Specifications
10 mm | |
16 mm | |
3 mm | |
1 Each | |
17°C |
PVC | |
50 m | |
17°C | |
Transparent |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Deutsch Neumann™ PVC Tubing > I.D.: 10mm; O.D.: 16mm; Length: 50m
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido