Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Large Orifice Non-Filtered Pipette Tips
GREENER_CHOICE
Using Fisherbrand™ Sure One™ large orifice pipette tips can help maintain the integrity of genomic DNA (gDNA) and reduce the risk of cell shearing during pipetting. With a 1.5 mm inner diameter tip orifice helps reduce shearing forces and are best suited for handling viscous or particulate solutions.
Brand:  Fisherbrand™ T118-FIS
18.59 EUR valid until 2025-04-30
Use promo code "24155" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 11917744
  • € 20.50 / Pack of 1000
In Stock
to see stock.
Edge
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Large orifice, 1.5 mm inner diameter, helps reduce shearing forces
  • Low Retention, hydrophobic feature provides maximum sample recovery
  • Non-sterile products are certified to be free of RNase, DNase, DNA and Pyrogen
  • Sterilized products are certified to be free of RNase, DNase, DNA, Pyrogen/Endotoxin, PCR Inhibitors, ATP and Bioburden
  • Universal Fit, compatible with most popular brands of pipettor (optimal fit with Fisherbrand Elite™ pipettor)
Available bulk, rack non-sterile, rack sterile, and filtered rack sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
1 to 200 μL
Non-sterile
Autoclavable
4.97 cm
Universal Fit, fits most pipettes
Genomic/Wide Orifice
Non-Filtered Pipette Tip
Polypropylene
Non-filtered
Clear
1.96 in.
Non-Sterile products are certified to be free of RNase, DNase, DNA, Pyrogen/Endotoxin, PCR Inhibitors, ATP and Bioburden
Bulk, Bagged
Bulk, 1000 Tips/Bag, 10,000/Cs.
No
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ SureOne™ Large Orifice Non-Filtered Pipette Tips > Large Orifice Tip, 200 uL, Bulk
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato