Learn More
MP Biomedicals™ TeenPrep™ Lysing Matrix D Tubes
TeenPrep™ Lysing Matrix D Tubes contain 1.4 mm zirconium-silicate spheres and are used to grind soft animal and plant tissues, cultured cells and insects/worms.
Marca:  MP Biomedicals™ 116973050
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 11461575
  • € 288.00 / Pack of 50
Esplora altre offerte speciali
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
TallPrep™ Lysing Matrix D, 4.5 mL tubes can be used with FastPrep instruments or similar bead beater. The grinding matrix is chemically inert and will not bind nucleic acids.
  • Tube size: 4.5 mL
  • Sample Types: Soft tissues such as brain, liver, kidney, lung and spleen; plant tissues such as leaves, roots and fruits; cultured cells; whole insects; nematodes
  • Matrix Composition: 1.4 mm zirconium-silicate spheres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1.4 mm Zirconium-silicate Spheres
Dnase-free
Nucleic Acid Isolation and Purification, Homogenization
50 x 4.5 mL Tubes
Up to 0.5 g per prep
Animal Tissues, Plants, Cultured Cells, Insects, Worms
FastPrep instruments or other bead beaters
Lysing Matrix D
Rnase-free
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
MP Biomedicals™ TeenPrep™ Lysing Matrix D Tubes > TallPrep™ Lysing Matrix D; Quantity: 50 x 4.5 mL Tubes
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.