Learn More
Poeppelmann™ Kapsto™ Tapered Universal Protection Plugs, GPN600 Series
Manufactured from polyethylene. Poppelmann™ Kapsto™ Tapered Universal Protection Plugs, GPN600 Series can be used as plugs in bores or internal thread, or as caps for external thread.
Brand:  Poeppelmann™ 60003000000
 View more versions of this product
Product Code. 10788185
  • € 34.53 / Pack of 100
Estimated Shipment: 06-05-2025
to see stock.
Explore more special offers
Add to basket
Description
Beschreibung
  • Polyethylene
  • Natural color
Spezifikation
Spezifikation
Natural
30.6 mm
35 mm
Cone Closures
Use as plugs in bores or internal thread, or as caps for external thread
100 Pack
Polyethylene
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Poeppelmann™ Kapsto™ Tapered Universal Protection Plugs, GPN600 Series > Interior Dimensions: 30 dia. x 14mmH; External Dimensions: 28.4 dia. x 13.8mmH
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt