Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Gooseneck Light Guide for KL300 LED
Product Code. p-8495016 Shop All Schott Products
Click to view available options
Description:
Single Branch Fiber Optic Lightguide
Unit Size:
Each
Produktkod. 11832442
Brand: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 170101
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Fiber optic flex and stay light guide in a black lacquered semi-rigid gooseneck tubing.
  • Light guide with eco-friendly Puravis fiber optics.
  • Precise positioning offers complete control of light placement.
  • Gooseneck branches positioned in opposite directions create near shadow-free illumination.
  • Re-adjust with ease.
  • For use with Cold light source KL300LED.
  • Diameter: End tip: 6 mm, Lightsource adapter: 9 mm, Active Fiber optic bundle: 4.5 mm, Outer Jacketing: 6.5 mm
Specifikationer
Type Gooseneck Single Light Guide
Description Single Branch Fiber Optic Lightguide
Diameter (Metric) 11 mm
For Use With (Application) Stereo Microscopy Illumination
For Use With (Equipment) Cold Light Source KL300LED
Length (Metric) 500 mm
Material Puravis Glass Optical Fibers
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.