Learn More
Ertugliflozin, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
5mg
Beschreibung
Ertugliflozin (PF-04971729) is a potent, selective and orally active inhibitor of the sodium-dependent glucose cotransporter 2 (SGLT2), with an IC50 of 0.877 nM for h-SGLT2. Has the potential for the treatment of type 2 diabetes mellitus.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Ertugliflozin |
| CAS | 1210344-57-2 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C22H25ClO7 |
| Quantity | 5 mg |
| Synonym | PF-04971729 |
| Solubility Information | DMSO : 250 mg/mL (572.24 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | ClC1=CC=C([C@]23O[C@@](CO)(CO3)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C=C1CC4=CC=C(OCC)C=C4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 436.88 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur