Learn More
Tocris Bioscience™ CIA 1
COUP-TFII inhibitor
Brand:  Tocris Bioscience™ 7494/50
 View more versions of this product
Product Code. 18779146
  • € 715.00 / 50mg
Explore more special offers
Description
Description
CIA 1 is an inhibitor of the nuclear receptor COUP-TFII (IC50 ranged from 1.2 μM to 7.6 μM, in prostate cancer cell lines). In vitro, CIA 1 inhibits growth of multiple prostate cancer cell lines and suppresses COUP-TFII activity to regulate its target genes. In vivo, CIA 1 reduces tumor growth in prostate cancer xenograft mouse models.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine hydrochloride
50 mg
C17H19N3O2S.HCl
1049691-47-5
Additional Nuclear Receptor Compounds
0.98
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Product Title
Tocris Bioscience™ CIA 1 > 50 mg
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt