Learn More
Beckman Coulter™ Agencourt AMPure XP
Click to view available options
Volume:
5mL
60mL
450mL
Conditionnement:
450mL
Each
Description
- SPRI paramagnetic bead-based chemistry
- Removes contaminants (dNTPs, salts, primers, primer dimers)
- High recovery of amplicons (>100 bp) ensures that critical data is not lost
- Trusted and recommended reagent for a variety of NGS workflows
- Compatible with manual and automated processing
- Predictable and consistent size selection
- Manual cleanups using AMPure XP require less than 30 minutes
- AMPure XP is automated on all Biomek platforms for higher throughput
Spécification
Spécification
| Composition | AMPure XP, Speed Beads (Mag Carboxy) |
| Content And Storage | 2-8°C |
| Form | Liquid |
| For Use With (Equipment) | Automated 96- or 384-well formats, e.g. Biomek platforms |
| pH | 8.0 to 8.4 |
| For Use With (Application) | Standard PCR, Real Time PCR (qPCR), Next-Generation Sequencing (NGS) |
| Sample Type | DNA |
| Volume | 5mL |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.