Learn More
Fisherbrand™ Q705 Sonicator without Probe
Guarantees more efficient operation, sample-to-sample consistency and most importantly, a reliable end result. Fisherbrand™ Q705 Sonicator without Probe is the most technologically advanced sonicator available today.
Brand:  Fisherbrand™ FB705AEUK-220
Product Code. 12971151
  • € 5285.00 / Each
Estimated Shipment: 05-06-2025
to see stock.
Explore more special offers
Description
  • Full amplitude control from 1-100%
  • Programmability including processing times, pulse on/off and memory
  • Optional temperature monitor probe
  • Built lead-free
  • Multiple programs can be run in sequence
  • Total energy output display
  • Overload protection
Specifications
Specifications
110 V
700 W
Generator, converter, power cable, converter set, wrench set
20 kHz
387 x 203 x 216 mm (15.25 x 8 x 8.5 in.)
Q705
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Q705 Sonicator without Probe > Capacity: 0.2 to 1000mL
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato