Learn More
3-(Pyridin-2-yloxy)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. p-3485357
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
1g
250mg
Product Code. 10235964
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC50214CB
Request Bulk or Custom Format
Chemical Identifiers
CAS 86556-09-4
Molecular Formula C11H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 186.21
MDL Number MFCD06825506
InChI Key CLQMOPKXIBQKKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridin-2-yloxy aniline, 3-pyridin-2-yloxy-phenylamine, 3-2-pyridyloxy aniline, 3-2-pyridyloxy phenylamine, 3-pyridin-2-yl oxy aniline, benzenamine,3-2-pyridinyloxy, benzenamine, 3-2-pyridinyloxy
PubChem CID 13150573
IUPAC Name 3-pyridin-2-yloxyaniline
SMILES NC1=CC(OC2=CC=CC=N2)=CC=C1
Especificaciones
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 250 mg
Formula Weight 186.21
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-(Pyridin-2-yloxy)aniline
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado