Learn More
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde, 99%
Product Code. 10316551 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 10316551
Brand: Thermo Scientific Acros 345940050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35094-87-2 | C7H6O4 | 154.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 35094-87-2
Molecular Formula C7H6O4
Molecular Weight (g/mol) 154.12
MDL Number MFCD00016592
InChI Key WNCNWLVQSHZVKV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 643387
IUPAC Name 2,4,5-trihydroxybenzaldehyde
SMILES OC1=CC(O)=C(C=O)C=C1O
Specifica
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Melting Point 226°C to 227°C
Color Brown to Yellow or Khaki
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98.5% min. (HPLC)
Packaging Glass bottle
Quantity 5 g
Beilstein 08, IV, 2715
Synonym benzaldehyde, 2,4,5-trihydroxy, acmc-1ag53, 4,5-dihydroxy-salicylaldehyde, 2,4,5-trihydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde,2,4,5-trihydroxy, 2,4,5-trihydroxybenzaldehyde
Solubility Information Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in diethyl ether
Formula Weight 154.12
Percent Purity 99%
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material 2, 4, 5-Trihydroxybenzaldehyde
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
Avvertenza
  • Warning
Categoria di pericolo
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H315-Causes skin irritation.
Consigli di prudenza
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato