Learn More
1,3,5-Trimethoxybenzene, 99%
Product Code. 10165733 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
10g
250g
50g
Product Code. 10165733
Brand: Thermo Scientific Acros 160552500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 621-23-8 | C9H12O3 | 168.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 621-23-8
Molecular Formula C9H12O3
Molecular Weight (g/mol) 168.19
MDL Number MFCD00008385
InChI Key LKUDPHPHKOZXCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym phloroglucinol trimethyl ether, sym-trimethoxybenzene, benzene, 1,3,5-trimethoxy, 1,3,5-trimethyoxybenzene, unii-00vji3vg3d, 1,3,5-trimethoxy benzene, o,o,o-1,3,5-trimethylresorcinol, 00vji3vg3d, dsstox_cid_25963, dsstox_rid_81259
PubChem CID 69301
ChEBI CHEBI:31038
IUPAC Name 1,3,5-trimethoxybenzene
SMILES COC1=CC(OC)=CC(OC)=C1
Spezifikation
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Melting Point 50.0°C to 53.0°C
Color White to Cream
Density 85g/mL
Boiling Point 255.0°C
Flash Point 85°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98.5% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula C6H3(OCH3)3
Quantity 250 g
Beilstein 06, 1101
Solubility Information Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents,soluble in methanol
Formula Weight 168.19
Percent Purity 99%
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material 1, 3, 5-Trimethoxybenzene
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt