Learn More
Zinc rod, 3.18mm (0.125in) dia, 99.994% (metals basis)
Product Code. 15466545
Click to view available options
Quantity:
350 mm
Unit Size:
350mm
Product Code. 15466545
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043695.HO
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 7440-66-6
Quantity 350 mm
Odor Odorless
Weight ≈0.57g/cm
Form Rod
Molecular Formula Zn
MDL Number MFCD00011291
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
InChI Key HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Zn]
IUPAC Name zinc
Molecular Weight (g/mol) 65.38
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
Percent Purity 99.994%
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Zinc rod, 3.18mm (0.125 in.) dia.
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.