Learn More
Zinc foil, 1.0mm (0.04in) thick, Puratronic™, 99.9985% (metals basis)
Product Code. 11335899
Click to view available options
Quantity:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Unit Size:
25mm
Each
Product Code. 11335899
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011915.FI
Request Bulk or Custom Format
Form: Approx.4.5g/25 x 25mm | CAS: 7440-66-6 | Zn | 65.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-66-6
Molecular Formula Zn
Molecular Weight (g/mol) 65.38
MDL Number MFCD00011291
InChI Key HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC Name zinc
SMILES [Zn]
Specifications
Color Gray
Appearance Gray foil
Quantity 50 x 50 mm
Odor Odorless
Assay Percent Range 99.9985% (Metals basis)
Form Foil
Chemical Name or Material Zinc
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato