Learn More
Microspec™ Wrappastack™ Starter Kit
Click to view available options
:
Wrappastack Starter Kit
Beskrivning
- Petri Dish wrapping system
- Allows poured plates to heat shrunk into sleeves for fridge storage or incubation
- Keeps plates neatly stacked and steady
- Reduces moisture loss
- Tear strip for easy removal of plates
Includes: Heat Gun, Plate Stands and Sleeves for 90mm dishes
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropylene |
| Type | Starter Kit |
| Diameter (Metric) | 90 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering