Learn More
Whirl-Pak™ Polyethylene Write-on Bags
Brand: Whirl Pak B01490WA
129.41 EUR valid until 2025-04-30
Use promo code "24138" to get your promotional price.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
384 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Whirl-Pak™ Polyethylene Write-on Bags > Capacity: 384mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur