Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-C Borosilicate Glass Screw Thread Sample Vials with Rubber-Lined Caps
Product Code. 12422731 Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Volume (Metric):
1.8 mL
2.0 mL
4.0 mL
8.0 mL
12.0 mL
16.0 mL
24.0 mL
Color:
Amber
Clear
Pakningsstørrelse:
Pack of 200
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12422731
Brand: DWK Life Sciences 224730
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Conveniently packed in two shrink-wrapped packs of 100 vials reducing contamination from corrugated material found in traditional packaging.
  • Clear vials are manufactured from Wheaton 33 low extractable borosilicate glass that conforms to ASTM Type I, Class A and USP Type I requirements
  • Amber vials are manufactured from Wheaton 320 amber glass that conforms to USP Type I requirements to protect light-sensitive samples
  • Vials and screw caps packaged separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Material (Liner) 14B Rubber
Color Amber
Diameter (Metric) Outer 12 mm
Material Borosilicate Glass
Volume (Metric) 1.8 mL
Thread Style Screw
Volume (English) 0.5 dr.
Closure Material Phenolic
Autoclavable Autoclavable
Closure Type Screw Cap
Height (Metric) 35 mm
Certifications/Compliance USP Type I
Closure Size 8-425
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.