Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ BOD Bottles Replacement Robotic Stopper
Shop alle Wheaton Science Products produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Shape:
Pennyhead
Robotic
Förpackningsstorlek
Pack of 12
Beskrivelse
- Glass, closure-style stopper
- Unlined
Tekniske data
Tekniske data
| For Use With (Equipment) | 60 and 300 mL BOD Bottle |
| Material | Glass |
| Shape | Pennyhead |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion