Learn More
Grant Instruments Well Plate Adaptor
Codice prodotto. 30274371
Click to view available options
Type:
348-well PCR Plate Adapter
96-well PCR Plate Adapter
Dimensione della confezione:
Pack of 2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30274371
Marca: Grant Instruments AP384
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Centrifuge rotor adapter for well plates.
  • Set of 2 adaptors
  • To be used with R-2 and Ri-2 rotors
  • Rotors can be used with LMC-56, LMC-3000 and LMC-4200R
  • Adaptors available for 96-well plates or 384-well plates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Type 348-well PCR Plate Adapter
Product Line Grant-Bio LMC Centrifuges
Material Plastic
Capacity 2 x 384-well Plates
Autoclavable Autoclavable
For Use With (Equipment) Grant Instruments Centrifuges
Color White
Max. RCF 1,250 x g
Max. Speed 2,000 rpm
Length (Metric) 124 mm
Height (Metric) 14 mm
Width (Metric) 86 mm
No. per Pack 2/Pk.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato