Learn More
Buerkle™ ViscoSampler
Product Code. 10420191 Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
160 mL
300 mL
650 mL
Length (Metric):
60 cm
100 cm
200 cm
Material:
PTFE, FEP
Polypropylene
Unit Size:
Each
Product Code. 10420191
Brand: Buerkle™ 53312100
Only null left
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
ViscoSampler with powerful suction for viscous media. The media is drawn up and discharged using the suction flask. Specially developed for viscous substances such as slurries, silt, wet clay and soil samples, soil sediments, oils, emulsions, creams etc.
  • Powerful suction for viscous media
  • The media is drawn up and discharged using the suction flask
  • For use with slurries, silt, wet clay and soil samples, soil sediments, oils, emulsions, creams etc
  • Easy to clean
  • All surfaces are poreless and without crevices
  • Dirt accumulation is prevented
  • Only round screw threads tried and tested in the field of food hygiene are used
  • Disassembly and cleaning are extremely simple
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type ViscoSampler
Material PTFE, FEP
Includes Scraping Ring
Handle Type T-form
Capacity (Metric) 300 mL
Color Transparent
For Use With (Application) Suitable for Use with Foodstuffs
Diameter (Metric) Outer 32 mm
Length (Metric) 100 cm
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato