Learn More
Ansell™ VersaTouch™ 92-205 Series Single-Use White Nitrile Gloves
Product Code. p-8005394 Shop All Ansell Products
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Unit Size:
Pack of 100
Product Code. 12697051
Brand: Ansell™ 92205100
Only null left
Add to basket
Add to basket
Improved manufacturing processes for longer wear, greater tear strength and better grip in dry, wet and fatty conditions. A thinner glove with enhanced fingertip flexibility and improved overall comfort.
  • Single use gloves
  • Improved manufacturing processes for longer wear, greater tear strength and better grip in dry, wet and fatty conditions
  • Thinner glove with enhanced fingertip flexibility and improved overall comfort
  • Textured fingertips provide good comfort and tactility for sensitive, precise handling
  • Latex-free: no risk of Type 1 allergies
  • Approved for food contact applications
  • Ideal for handling all fatty food
Applications:
  • Prepared meals
  • Fruit and vegetable processing
  • Dairy processing
  • Food distribution
  • Catering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accelerator Free No
Applications Industrial
AQL 1.5
Color White
Disposable Single-use
Exterior Finish Fully Textured
Latex Free Yes
Material Nitrile
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Gloves
Size 10
Sterility Non-sterile
Thickness (English) 2.9 mil
Thickness (Metric) 0.07 mm
Model 9220510
Series 92-205
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato