Learn More
Eppendorf™ Varispenser™ 2, Bottle-Top Dispenser
Varispenser™ 2, Bottle-Top Dispenser is ideal for dispensing aliquots of liquid from large supply bottles.
Brand:  Eppendorf™ 4966000029
325.00 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 15717357
  • € 329.00 / Each
In Stock
to see stock.
Explore more special offers
Description
Varispenser™ 2 is ideal for dispensing aliquots of liquid from large supply bottles.
  • Standard GL 45 thread on all sizes for most common bottle threads
  • Safety valve balls in discharge valve prevents leakage when discharge tube is not mounted
  • Screwable air vent cap for easy assembly of drying tube or microfilter
  • Oval-shaped dispenser housing for easy transportation
  • PFA seal of the sliding piston prevents seizing up
  • Fixation slide on interior toothed track for rapid and accurate volume adjustment
  • High chemical resistance of all dispensing components
  • Telescopic aspirating tubes for variable adjustment to bottle height
  • Fully autoclavable without disassembly
  • User adjustment option
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Analog Bottletop Dispenser with Adapters
1
0.5 to 5 mL
Adapters GL 25, GL 28/S 28, GL 32, GL 38, S 40, and telescopic intake tube (125 to 240 mm)
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Varispenser™ 2, Bottle-Top Dispenser > Bottle-Top Dispenser; Volume: 0.5 to 5 mL
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato