Learn More
Cole-Parmer™ UV Tubes For Ultraviolet Equipment
Artikelnummer. p-8001707 Shop alle Cole-Parmer produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Wavelength:
254 nm
312 nm
365 nm
Wattage:
4 W
6 W
15 W
Pakningsstørrelse:
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11800390
Brand: Cole-Parmer™ 0981536
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Use these replacement UV tubes with ultraviolet lamps.
  • Replacement Ultraviolet Tubes
  • Product may contain trace amounts of mercury
  • Use caution with breakage, cleanup, shipping and/or disposal
Tekniske data
Light Source UV-C
Wattage 4 W
Wavelength 254 nm
Diameter (Metric) 15.5 mm
For Use With (Equipment) 4 W, 254 nm lamps
Length (Metric) 134.5 mm
Product Type UV Tube
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.