Learn More
Fisherbrand™ UV Sterilization Cabinet with Timer
Product Code. 15562496
Click to view available options
Includes:
No tray
Tray
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15562496
missing translation for 'mfr': Fisherbrand™ FUVCAB
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Limits PCR reaction contamination. Fisherbrand™ UV Sterilization Cabinet with Timer provides a convenient area for setting up PCR reactions in a nucleic acid-free environment.
  • UV lights on the cabinets denature nucleic acids in 5 to 30 minutes making them unsuitable for amplification.
  • Incorporates safety features to prevent user exposure to UV light.
  • The UV lights are timer controlled
  • Safety switches on the cabinets doors turn off the UV lights when opened.
  • Shields beta radioactive emissions
  • Spezifikation
    Lighting Type 4 UV Lights, 1 White
    Depth (Metric) 420 mm
    Height (Metric) 770 mm
    Includes No tray
    Wattage 5 x 15 W
    Weight (Metric) 19 kg
    Width (Metric) 560 mm
    Berichtigung von Produktinhalten
    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
    Name des Produkts
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt