Learn More
Poulten Selfe™ U-Tube Reverse Flow Viscometers
Artikelnummer. 13171033
Click to view available options
Size:
3
4
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 13171033
Marke: Poulten Selfe™ 1637/04
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Suitable for transparent and opaque liquids. With UKAS certificate of calibration
Type BS/IP/RF, IP71, IP319, ASTM D2170.Suitable for transparent and opaque liquids. Nominal overall length 275mm. Approximate sample size 12mL to 25mL. With UKAS certificate of calibration.
Spezifikation
Product Type U-Tube Reverse Flow Viscometers
Viscosity Range 20 to 100 cSt
ASTM Numbers D446
Certifications/Compliance UKAS
Size 4
Volume (Metric) 12 to 25 mL
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt