Learn More
Thermo Scientific™ Tween™ 20 Surfact-Amps™ Detergent Solution
Thermo Scientific™ Surfact-Amps 20 Detergent Solution is highly-purified Tween-20 detergent stabilized and supplied as a 10% solution in 10mL glass ampules.
Brand:  Thermo Scientific™ 85114
458.68 EUR valid until 2025-03-29
Use promo code "24111" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 13474259
  • € 688.00 / 250mL
Explore more special offers
Alert:
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24111” to get your promotional price
Descrizione
Show More
Specifica
Specifica
Store in a cool, dry, and well-ventilated area
Surfact-Amps™, Tween™
250 mL
Liquid
Detergent Solution
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Certificates
A lot number is required to show results for certificates. To find your lot number on previous orders use our order status area.
5 results found
Lot Number Certificate Type Date Catalog Number
Lot NumberZL403569 Certificate TypeCertificate of Analysis Date12/02/2025 Catalog Number85114
Lot NumberZJ402048 Certificate TypeCertificate of Analysis Date16/12/2024 Catalog Number85114
Lot NumberZI402047 Certificate TypeCertificate of Analysis Date22/10/2024 Catalog Number85114
Lot NumberZH390904 Certificate TypeCertificate of Analysis Date31/08/2024 Catalog Number85114
Lot NumberZF390903 Certificate TypeCertificate of Analysis Date06/07/2024 Catalog Number85114
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Tween™ 20 Surfact-Amps™ Detergent Solution > Tween 20 Surfact-Amps Detergent Solution; 250mL
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.