Learn More
Tungsten wire, gold plated, 0.1mm (0.004 in.) dia., W 99.95% (metals basis), Au 99.99%, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 045086.G5
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 15403945
  • € 399.99 / 5m
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Tungsten wire, gold plated
(metals basis)
5 m
Au 99.99%, W 99.95%
Wire
0.1mm (0.004 in.) dia.
MFCD00011461
99.95%
≈0.15g/m (W only), 3 to 5 wt% Au plating
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
RUO – Research Use Only