Learn More
Tungsten wire, 0.05mm (0.002in) dia, annealed, 99.95% (metals basis)
Product Code. p-4825001
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
100 m
2500 m
500 m
Förpackningsstorlek:
100m
2500m
500m
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11369688
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044191.H4
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-33-7
Molecular Formula W
Molecular Weight (g/mol) 183.84
MDL Number MFCD00011461
InChI Key WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC Name tungsten
SMILES [W]
Specifikationer
Color Silver to Gray
Appearance Silver Gray wire
Quantity 100 m
Assay Percent Range 99.95% (Metals basis)
Form Wire
Chemical Name or Material Tungsten, Annealed
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.