Learn More
HUBER Trolleys
Brand:  HUBER 6263
 View more versions of this product
Product Code. 10587695
  • € 381.00 / Each
Estimated Shipment: 06-05-2025
to see stock.
Explore more special offers
Add to basket
Descrizione
Descrizione
Specifica
Specifica
Trolley
For Unistat 705, 705 W, 410 W
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
HUBER Trolleys > For Use With: Unistat 705, 705w, 410w
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato