Learn More
TBE Buffer, Tris-Borate-EDTA, 1X Solution, Electrophoresis, Fisher BioReagents
Product Code. 10754914
Click to view available options
Quantity:
1 L
4 L
20 L
Packaging:
Nalgene Poly Bottle
Poly CUBE
missing translation for 'unitSize'
1 L
20 L
4 L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10754914
missing translation for 'mfr': Fisher BioReagents BP24301
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
  • Save time and simplify your buffer preparation step by using ready-made Fisher BioReagents 1X TBE buffer solution
  • Eliminates the hassle of dilution or waiting for powder to dissolve
  • 1X solution contains 0.089M tris, 0.089M boric acid, and 0.002M EDTA
  • Tested for the absence of DNase, RNase, and protease
  • Filtered, autoclaved, and functionally tested for use in electrophoresis applications
  • TBE is a commonly used buffer for electrophoresis of nucleic acids in agarose and polyacrylamide gels
  • Intended for laboratory research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material Tris-Borate-EDTA
Name Note 1X Solution
CAS 77-86-1, 6381-92-6, 10043-35-3, 7732-18-5
Color Colorless
pH 8.2 to 8.4
Physical Form Liquid
Quantity 1 L
DNase DNase free
Filtered Through Filtered through a 0.2-micron filter.
Packaging Nalgene Poly Bottle
Protease Protease free
Synonym TBE
Grade Electrophoresis
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt