Learn More
Cytiva Tricorn Columns
Product Code. 10556750 Shop All Cytiva Products
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
5 mm
10 mm
Height (Metric):
20 mm
50 mm
60 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10556750
Marke: Cytiva 28406411
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Tricorn columns are compatible with high flow rates and are designed for high-performance media such as Sepharose, Superdex, and SOURCE.
  • Tricorn empty columns are designed for high performance separations on small and medium scale
  • The modern integrated, snap-on design results in a column that is easy to assembly, operate, and maintain.
  • Broad range of column dimensions suitable for many different purification needs.
  • Glass tubes coated with plastic film prevent harm if the column is dropped or operated outside its specification.
  • Separate packing connector allows simple column packing for a broad range of media.
  • Locking ring prevents accidental compression of media bed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Product Type Tricorn Columns (Empty)
Bed Volume 2.65-3.12mL (one adapter), 2.13-3.07mL (two adapters)
Diameter (Metric) Inner 5 mm
Quantity 1 Ea.
Height (Metric) 150 mm
Includes Glass tube, adapter unit, end cap, filter kit, two stop plugs, two fingertight connectors, two M6 connectors, adapter lock and filter holder
Material Borosilicate glass
Max. Pressure 1450psi (100 bar)
Support Type Polypropylene filter
Column Type Tricorn Column (Empty)
For Use With (Application) High resolution liquid chromatography of biomolecules performed at medium to high pressures
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt