Learn More
Deutsch Neumann™ Silicone Rubber Stoppers
For safe and secure closure of laboratory apparatus. Deutsch Neumann™ Silicone Rubber Stoppers are transparent in color.
Brand:  Deutsch Neumann™ 1010505
 View more versions of this product
Product Code. 10483331
  • € 1.00 / Each
In Stock
to see stock.
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Acc. to DIN 12 871
  • Heat resistant up to 200°C
  • Durometer 50 Shore A
  • Available in a wide range of sizes
Spécification
Spécification
20mm
Transparent
9 mm
Silicone Stopper
1/Ea.
5 mm
Silicone
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Deutsch Neumann™ Silicone Rubber Stoppers > Bottom Diameter: 5mm; Top Diameter: 9mm