Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-SQC GC Columns
Codice prodotto. p-6086615 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Length (Metric):
15 m
30 m
Dimensione della confezione:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10127904
Marca: Thermo Scientific™ 260701300
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Ensure the quality of your Thermo Scientific instrument when installed on site.
Ensure the quality of your Thermo Scientific instrument when installed on site by using the Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-SQC GC column. The TraceGOLD TG-SQC GC column is optimized for system qualification tests during initial installation, or during service and maintenance of an installed instrument. This column is recommended for benchmark testing only.
Applications:
System qualification tests (Thermo Scientific GC-MS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Length (Metric) 15 m
Diameter (Metric) Inner 0.25 mm
Stationary Phase TraceGOLD TG-SQC
Functionality/Interaction Type Benchmark Testing Only
Product Line TraceGOLD
Film Thickness 0.25 μm
Quantity Each
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato