Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS GC Columns
Artikelnummer. p-4522485 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Length (Metric):
10 m
12 m
15 m
20 m
30 m
40 m
60 m
Diameter (Metric) Inner:
0.15 mm
0.18 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Film Thickness:
0.15 μm
0.18 μm
0.25 μm
0.33 μm
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11521174
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 260965800
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Incorporates phenyl groups in the polymer backbone for improved thermal stability, reduced bleed and reduced susceptibility to oxidation.
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SilMS GC Columns incorporate phenyl groups in the polymer backbone for improved thermal stability, reduced bleed and reduced susceptibility to oxidation.
  • Low polarity, silarylene phase with selectivity comparable to 5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane
  • Designed for low bleed and outstanding inertness
  • Similar to DB-5MS, VF-5ms, CP-Sil 8 Low-Bleed/MS, Rxi-5Sil MS, BPX5, ZB-5ms, Optima-5MS, SLB-5
  • Recommended for:
  • GC/MS applications using ion-trap systems
  • Polycyclic aromatics
  • Hydrocarbons including chlorinated hydrocarbons
  • Phthalates
  • Phenols
  • Amines
  • Organophosphates
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Max. Temperature 330/350°C
    Diameter (Metric) 0.18 mm
    Diameter (Metric) Inner 0.18 mm
    Product Line TraceGOLD
    Stationary Phase TraceGOLD™ TG-5 SilMS
    USP Type G27, G36
    For Use With (Application) GC/MS Applications Using Ion-Trap Systems, GC/MS for Polycyclic Aromatics, Phthalates, Phenols, Amines, and Organophosphates, GC/MS for Hydrocarbons Including Chlorinated Hydrocarbons
    Film Thickness 0.18 μm
    Length (Metric) 40 m
    Polarity Low-Polar
    Berichtigung von Produktinhalten
    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
    Name des Produkts
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt