Learn More
Tin(Iv) Chloride Pentahydrate, Pure, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 g
500 g
missing translation for 'unitSize'
100g
500g
Especificaciones
Especificaciones
| Melting Point | 56°C |
| Color | White |
| pH | 2 |
| Physical Form | Powder/Solid |
| Quantity | 500 g |
| Formula Weight | 350.57g/mol |
| Packaging | Plastic powder jar |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Tin(IV) chloride pentahydrate
- Danger
- Skin corrosion/irritation Category 1 B
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 3
- H314-Causes severe skin burns and eye damage.
- H412-Harmful to aquatic life with long lasting effects.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
- P273-Avoid release to the environment.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido