Learn More
Novus Biologicals™ Thyroid Tissue Slides (Hyperplasia Goiter)- Paraffin
Alle ansehen Bio Techne Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Species:
Human
missing translation for 'unitSize'
Pack of 5
Beschreibung
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
Spezifikation
Spezifikation
| Cross Reactivity | Human |
| Type | Thyroid Tissue Slides (Hyperplasia Goiter) |
| Regulatory Status | This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis. |
| Species | Human |
| Tissue Condition | Hyperplasia Goiter |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur