Läs mer
SCAT™ PTFE Thread Adapters
Produktkod. 10384420 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Closure Size:
GL/S40 (f) to GL45 (m)
GL/S40 (f) to S55 (m)
GL32 (f) to GL45 (m)
GL38 (f) to GL45 (m)
GL45 (f) to S55 (m)
GL45 (m) to 2 in. Tri-sure (m)
GL45 (m) to NS29/32 mm (m)
GL45 (m) to R2 in. BSP/G2 in. (m)
GPI 38-23 (f) to GL45 (m)
ND9
S51 (f) to S55 (m)
S60/61 (m) to B83 (f)
UNF 1/4 in. 28 G (f) to GL14 (m)
Förpackningsstorlek
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10384420
missing translation for 'mfr': SCAT™ 107991
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
SCAT™ Safety Caps and SCAT™ Safety Waste Caps are available in many thread sizes. If the right thread for your container is still not available, simply use the matching adapter.
SCAT™ thread adapters are ideally suited for connecting safety caps, safety waste caps, funnels, canisters or other disposal and supply units.
  • Made of polytetrafluoroethylene (PTFE) material
  • Available in a wide range of thread sizes
  • Suitable for all SCAT™ caps, funnels or canisters
Specifikationer
Closure Size GL/S40 (f) to GL45 (m)
Color White
Material PTFE
Product Type Thread Adapter
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.