Learn More
Fisherbrand™ Thermographic Measurements Temperature Strip
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
121°C to 160°C
77°C to 116°C
Conditionnement:
Pack of 10
Description
The standard 8 level range covers 40°C to 260°C for general purpose temperature monitoring.
Spécification
Spécification
| For Use With (Application) | For general purpose temperature monitoring |
| Product Type | Temperature Strip |
| Max. Temperature (Metric) | 116°C |
| Min. Temperature (Metric) | 77°C |
| Temperature Range (Metric) | 77°C to 116°C |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.