Learn More
Thermo Scientific™ ThermoChill III Recirculating Chillers
Product Code. 15391657 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Cooling Capacity:
Up to 1900 watts
Flow Rate:
4.5 L/min.
7.6 L/min.
9.4 L/min.
Communications:
None
RS232
Pump Type:
MDC1 (Mag Drive Centrifugal Pump)
PD1 (Positive Displacement Pump)
PD2 (Positive Displacement Pump)
missing translation for 'unitSize'
Each
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15391657
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 198222120000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Reliable liquid temperature control, with cooling capacity up to 2000w/6830 BTU.
Reliable liquid temperature control, with cooling capacity up to 2000w/6830 BTU. Thermo Scientific™ ThermoChill Recirculating Chillers are a compact line of refrigerated recirculators ranging in cooling capacities from 600 to 2000 watts. Innovative design features minimized plumbing connections and an integrated full-flow fluid strainer maximize product reliability. With simplicity in design and operation, the ThermoChill platform will provide years of reliable liquid temperature control to meet all of your conventional application requirements.
  • Accessible fill port for easy filling
  • Pressure gauge located on control panel for easy viewing
  • Intuitive digital controller
  • Controller indicator lights illuminate when adjusting settings or when high/low temp alarms activated
  • Removable full-low strainer ensures clean recirculating fluid
  • Locking caster for easy unit maneuvering
  • RS232 or RS485 digital communications optional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Description (100 Cell Divider)
Certifications/Compliance CE marked/UL listed
Communications RS232
Cooling Capacity Up to 1900 watts
Flow Rate 9.4 L/min.
Pump Type PD2 (Positive Displacement Pump)
Temperature Range -10°C to +30°C
Model ThermoChill III LR
Refrigerant R134A
Temperature (Setpoint) -10°C to +30°C
Temperature Stability ±0.1°C
Electrical Requirements 230 V/50 Hz
Voltage 230 V
Connection Type RS 232
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato