Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ Centrifuge Carts
Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Width (Metric):
55.1 cm
74.9 cm
Height (Metric):
29.0 cm
59.9 cm
Unit Size:
Each
Beskrivning
- For all Legend T Series centrifuges; sizes as shown in the table
- Available in bench-high or under-cabinet models
- With casters
Specifikationer
Specifikationer
| Length (Metric) | 66.5 cm |
| Height (Metric) | 29.0 cm |
| Width (Metric) | 55.1 cm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering