Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS (C18) Javelin™ Guard Columns
Product Code. p-3134417 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
2.1 mm
4 mm
Length (Metric):
10 mm
20 mm
Particle Size:
5 μm
Unit Size:
Pack of 4
Product Code. 11533181
Brand: Thermo Scientific™ 30105024006
Only null left
Add to basket
Add to basket
Offer convenient, easy-to-use protection for analytical HPLC columns
  • Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency
  • Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Particle Size 5 μm
Length (Metric) 20 mm
Diameter (Metric) Inner 4 mm
Stationary Phase C18
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt