Learn More
Thermo Scientific™ GENESYS™ 20 Spectrophotometer Single-position Cell Holder
Product Code. 11881872 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Type:
Cell Holder
Unit Size:
Each
Product Code. 11881872
Brand: Thermo Scientific™ 4010000
Single-position Cell Holder. As supplied with GENESYS 20 Spectrophotometer. Holds one 10mm square cuvette, 1/2 in. or 10mm diameter test tube.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Cell Holder
For Use With (Equipment) Genesys™ 20 spectrophotometer
Holds One 10 mm square cuvette, 0.5 in. or 10 mm dia. test tube
Pathlength 10 mm
Product Content Correction
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.