Learn More
Julabo™ Test Tube Rack
Product Code. 15480632
Click to view available options
No. of Positions:
21
30
42
60
90
Tamaño de la unidad:
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15480632
Marca: Julabo™ 9970320
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Test tube rack made of high grade plastic or stainless steel
Especificaciones
Description Test tube racks for water baths
Temperature Range Up to +150°C
Material Stainless Steel
No. of Positions 30
Size 100 x 17 mm dia.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado