Learn More
TE Buffer, Tris-EDTA, 1X Solution, pH 7.6, Molecular Biology, Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantity:
100 mL
500 mL
1 L
Packaging:
Nalgene Poly Bottle
Poly Bottle
Unit Size:
1 L
100mL
500mL
Beschreibung
- Save time and simplify your buffer preparation step by using ready-made Fisher BioReagents 1X TE buffer solution
- Eliminates the hassle of dilution or waiting for powder to dissolve
- 1X solution contains 10mM tris and 1mM EDTA
- Filtered through a 5 micron filter and autoclaved
- Tested for the absence of DNase, RNase, and protease
- TE buffer is routinely used for resuspending nucleic acid samples
- Intended for laboratory research use only
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Tris-EDTA |
| Name Note | 1X Solution, pH 7.6 |
| CAS | 77-86-1, 6381-92-6, 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Color | Colorless |
| pH | 7.4 to 8.1 |
| Physical Form | Liquid |
| Quantity | 100 mL |
| DNase | DNase free |
| Filtered Through | Filtered through a 5-micron filter. |
| Packaging | Poly Bottle |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur