Learn More
WHEATON™ Tall Form Dram Vial
Product Code. 30286517 Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Volume (Metric):
1.75 mL
3.5 mL
7 mL
10.5 mL
14 mL
21 mL
28 mL
Quantity:
140/Pk.
190/Pk.
231/Pk.
264/Pk.
399/Pk.
666/Pk.
882/Pk.
Unit Size:
Pack of 140
Pack of 190
Pack of 231
Pack of 264
Pack of 399
Pack of 666
Pack of 882
Product Code. 30286517
Brand: WHEATON™ 151064
Only null left
Add to basket
Add to basket
Tubular Dram Vials
  • WHEATON™ tubular dram vials are manufactured from clear 5.1 expansion borosilicate glass and use WHEATON™ black polypropylene caps with foil liner
  • Both vials and caps are suitable for storage, display, sample collection and apothecary applications
  • The vials have a buttress thread finish and fit with the buttress thread black polypropylene dram vial caps with foil liner and range from 1.75 mL to 28 mL in volume
  • Black polypropylene foil lined dram vial caps are sold separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Color Clear
Diameter (Metric) Outer 17 mm
Material Borosilicate Glass (Type 1, Class B)
Pre-slit No
Sterility Non-sterile
Volume (Metric) 10.5 mL
Autoclavable Autoclavable
Closure Type Screw Cap
Height (Metric) 67 mm
Quantity 399/Pk.
Type Vial
Marking Spot No
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato