Learn More
LNI™ Tablo M 192 D Bench
Codice prodotto. 17861017 Sfoglia Tutto LNI Swissgas Prodotti
Click to view available options
:
Tablo M 192 D Bench; Dimensions (D x W x H): 890 x 1920 x 840 mm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17861017
Marca: LNI™ 2000.02.026D
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Instrument laboratory bench for LC, GC or ICP MS systems and LNI™ gas generators with chemical resistant top.
  • Designed without rouging pumps or noisy equipment
  • Made with chemical resistant top, side panels, castors for easy moving of the system, and adjustable leveling feet for rock solid stability of the bench
  • With space of various dimensions under the top, TABLO benches are the ideal solution to create a cleaner, tidier and more efficient lab workspace and save space
  • Space under top dimensions (D x W x H): 640 x 700 x 745 to 775 mm
Specifica
Product Type Bench
Color Light Gray
Adjustable Yes
Autoclavable Not Autoclavable
Dimensions (D x W x H) 890 x 1920 x 840 mm
For Use With (Equipment) Analytical Instruments
Frame Material Stainless Steel
Includes Chemical Resistant Table Top
No. of Doors None
No. of Drawers None
No. of Shelves None
Plug Type EU-style, UK-style
Warranty 24 Months
With Casters Yes
Footrest No
With Tilt No
Material Stainless Steel
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato