Learn More
Socorex™ Dosys™ All-glass Syringes
Artikelnummer. 10551713
Klik for at se tilgængelige muligheder
Volume (Metric):
0.1 to 1 mL
0.2 to 5 mL
0.5 to 2 mL
1 to 10 mL
1 to 20 mL
1 to 30 mL
1 to 50 mL
10 to 150 mL
10 to 200 mL
Connection Type:
Luer Lock
Luer Nozzle
Pakningsstørrelse:
Each
Pack of 2
Pack of 3
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10551713
Brand: Socorex™ 155.0505
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Resistant borosilicate glass syringes can be sterilized and reused. Socorex™ Dosys™ All-glass Syringes provide a low-cost alternative to disposable plastic syringes and are easy to disassemble for cleaning.
  • Borosilicate glass construction.
  • Superior chemical, heat and shock resistance.
  • Low-cost alternative to disposable plastic syringes.
  • Precision-machined plunger and barrel.
  • Excellent fitting and liquid tightness (not gas tight).
  • Permanent, high visibility graduations.
  • Glass Luer and metal Luer lock nozzles available.
  • Can be sterilized up to 160°C / 320°F.
  • Very easy to disassemble and clean.
Tekniske data
Autoclavable Autoclavable
Material Glass, Glass (Barrel), Glass (Plunger), Metal (Tip)
Product Type Syringe
Graduations 0.2 mL
Quantity 3/Pk.
Volume (Metric) 0.2 to 5 mL
Connection Type Luer Lock
Graduated Yes
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.