Få mere at vide
Få mere at vide
Sulfur, Reagent grade, Purified by refining, Honeywell™
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
500 g
2 kg
Packaging:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
Beskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Boiling Point | 445°C |
| Melting Point | 120°C |
| Color | Yellow |
| Physical Form | Powder |
| Quantity | 500 g |
| UN Number | UN1350 |
| Flash Point | 207°C (404.6°F) |
| Formula Weight | 32.07g/mol |
| Grade | Reagent |
| Ignition Point | 450°F |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion