Learn More
Strontium perchlorate trihydrate, 98%
Código de producto. 15482377
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 g
100 g
500 g
missing translation for 'unitSize'
100g
10g
500g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15482377
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 045577.22
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 15650-09-6 | Cl2H6O11Sr | 340.56 g/mol
Strontium perchlorate trihydrate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 15650-09-6
Molecular Formula Cl2H6O11Sr
Molecular Weight (g/mol) 340.56
MDL Number MFCD09039117
InChI Key VRRVWIQWZWFYDJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym strontium perchlorate trihydrate, 2clo4.sr.3h2o, strontium perchlorate, trihydrate, strontium 2+ trihydrate diperchlorate
PubChem CID 71435311
SMILES O.O.O.[Sr++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Especificaciones
Physical Form Crystalline
Quantity 100 g
Assay Percent Range 98%
Solubility Information Very soluble in water. Soluble in alcohol.
IUPAC Name strontium;diperchlorate;trihydrate
Formula Weight 340.54 (286.52 Anhydrous)
Sensitivity Hygroscopic
Chemical Name or Material Strontium perchlorate trihydrate
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado